Przejdź do
BM-1E
Auto2D® Układ elektrody
Auto2D® Electrophoresis Device
Synonim(y):
2DE, Elektroda, Elektroforeza 2D, IEF, SDS-PAGE, Układ elektrody
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7580,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
7580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Auto2D®
compatibility
Auto2D® Electrophoresis Device
storage temp.
room temp
General description
Chip elektrody jest podstawową częścią urządzenia do elektroforezy 2D Auto2D®, gdy system działa w trybie "Auto2D".
Application
  • Różnicowa analiza proteomiczna
  • Modyfikacja potranslacyjna
  • Izoformy białek
  • Western Blotting
Preparation Note
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Legal Information
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BM-1EPBM-1SBM-1SP
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
compatibility
Auto2D® Electrophoresis Device
compatibility
Auto2D® Electrophoresis Device
compatibility
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
compatibility
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
product line
Auto2D®
product line
Auto2D®
product line
Auto2D®
product line
Auto2D®
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Produkty
Auto2D® automatyzuje trudne metody elektroforezy 2D do lokalizacji białek z wysoką powtarzalnością w mniej niż dwie godziny.
The Auto2D® 2-DE system automates difficult 2D gel electrophoresis methods for highly reproducible protein analysis in under 2 hours.
Powiązane treści
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BM-1E04065266916287
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How much is the appropriate sample amount?
    1 answer
    1. The sample amount depends on the detection method. The recommended sample amounts are as follows;
      CBB staining: 25 µg or more
      Fluorescent staining: 25 µg or less
      Silver Staining: 10 µg or less
      Fluorescent pre-labeling: 3 µg or less
      Helpful?
  2. How much is the appropriate sample amount?
    1 answer
    1. The sample amount depends on the detection method. The recommended sample amounts are as follows;
      CBB staining: 25 µg or more
      Fluorescent staining: 25 µg or less
      Silver Staining: 10 µg or less
      Fluorescent pre-labeling: 3 µg or less