Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Auto2D®
compatibility
Auto2D® Electrophoresis Device
storage temp.
room temp
General description
Electrode Chip Plus jest podstawową częścią urządzenia do elektroforezy 2D Auto2D®, gdy system działa w trybie "Auto2D Plus".
Application
- Różnicowa analiza proteomiczna
- Modyfikacja potranslacyjna
- Izoformy białek
- Western Blotting
Legal Information
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany