Solution Chip Plus służy do nakładania roztworu na urządzenie do elektroforezy 2D 11816 podczas pracy systemu w trybie "Auto2D Plus".
Zastosowanie
Różnicowa analiza proteomiczna
Modyfikacja potranslacyjna
Izoformy białek
Western Blotting
Informacje prawne
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany