Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1400,00 zł
product line
Auto2D®
General description
Application
- Różnicowa analiza proteomiczna
- Modyfikacja potranslacyjna
- Izoformy białek
- Western Blotting
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line Auto2D® | product line Auto2D® | product line Auto2D® | product line Auto2D® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Protokoły
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Produkty
The Auto2D® 2-DE system automates difficult 2D gel electrophoresis methods for highly reproducible protein analysis in under 2 hours.
Auto2D® automatyzuje trudne metody elektroforezy 2D do lokalizacji białek z wysoką powtarzalnością w mniej niż dwie godziny.
Powiązane treści
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BM-12125 | 04065266916270 |