Przejdź do
BM-12100
Auto2D® PAGE Chip 10,0%
precast gel, for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Synonim(y):
2DE, Elektroforeza 2D, PAGE Chip, SDS-PAGE, Żel PAGE, żel prefabrykowany
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Auto2D®
General description
PAGE Chip to wstępnie odlany żel do SDS-PAGE (drugi wymiar). PAGE Chip 10.0% jest używany do separacji w drugim wymiarze na urządzeniu do elektroforezy 2-D Auto2D®. Obejmuje on zakres masy cząsteczkowej 20 kDa lub wyższy z kompleksową zrównoważoną separacją.
Application
  • Różnicowa analiza proteomiczna
  • Modyfikacja potranslacyjna
  • Izoformy białek
  • Western Blotting
Legal Information
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BM-12125BM-12075BM-12065
product line
Auto2D®
product line
Auto2D®
product line
Auto2D®
product line
Auto2D®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Produkty
Auto2D® automatyzuje trudne metody elektroforezy 2D do lokalizacji białek z wysoką powtarzalnością w mniej niż dwie godziny.
The Auto2D® 2-DE system automates difficult 2D gel electrophoresis methods for highly reproducible protein analysis in under 2 hours.
Powiązane treści
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BM-1210004065266916263