BM-12075
Auto2D® PAGE Chip 7.5%
precast gel, for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device.
Synonim(y):
2D Electrophoresis, 2DE, PAGE Chip, PAGE gel, SDS-PAGE, precast gel
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Auto2D®
Opis ogólny
Zastosowanie
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Auto2D® automatyzuje trudne metody elektroforezy 2D do lokalizacji białek z wysoką powtarzalnością w mniej niż dwie godziny.
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Protokoły
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Powiązane treści
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.