Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116006
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Oxidations, reagent type: oxidant
transition temp
flash point -13 °C
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
Application
BI0420-0201 jest pakowany w 24/400 szklanych butelek
BI0420-0200 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0420-0450 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0420-0960 jest pakowany w szklane butelki 28/405
BI0420-P4000 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
BI0420-4000 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
BI0420-0200 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0420-0450 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0420-0960 jest pakowany w szklane butelki 28/405
BI0420-P4000 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
BI0420-4000 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Biosynteza Novabiochem®
Analysis Note
Kolor: Czerwony
Postać: Płyn
Molarność jodu: 0,0190-0,0210M
Woda (H2O): 9.0-11.0%
Postać: Płyn
Molarność jodu: 0,0190-0,0210M
Woda (H2O): 9.0-11.0%
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| transition temp flash point -13 °C | transition temp flash point 20 °C | transition temp flash point 4 °C | transition temp flash point 7.8 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200, 300 | Quality Level 300 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
8.6 °F
flash_point_c
-13 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BI0420-P4000 | 04061839414792 |
| BI0420-0450 | 04061839414716 |
| BI0420-0200 | 04061839414693 |
| BI0420-0960 | 04061839414723 |
| BI0420-4000 | 04061839414730 |