Przejdź do
BI0832
Odczynnik odblokowujący 3% kwas dichlorooctowy w toluenie
Novabiochem®
Synonim(y):
DCA Deblock, dna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
20 L
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
21 620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.94
UNSPSC Code:
41116006
MDL number:
Form:
liquid
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
color
APHA: ≤20
transition temp
flash point 4 °C
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
BI0832-1005 i BI0832-2505 są pakowane w szklane butelki GL45.
Odczynniki BI0832-4000 są pakowane w szklane butelki 38/430.
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Novabiochem®
Analysis Note
Kolor (APHA)20 maxSkładnik: Toluen Czystość99,5% minGęstość w 20°Cg/mlKwas dichlorooctowy2,95-3,05% v/vPostaćPrzezroczysta cieczWoda (H2O)300ppm max
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BI08418.0354136545
Quality Level
200, 300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
color
APHA: ≤20
color
-
color
-
color
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
PESTANAL®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)