Przejdź do
BI0841
Odczynnik Deblock 10% DCA w toluenie
Biosynthesis Novabiochem®
Synonim(y):
DCA Deblock, Deblock Reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 L
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.94
UNSPSC Code:
41116006
MDL number:
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
1220,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
transition temp
flash point 7.8 °C
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Biosynteza Novabiochem®
Odczynniki DNA Wyjaśnienie zmiany etykiety
Analysis Note
Kolor (APHA): 20APHA max
Kwas dichlorooctowy: 9,0-11,0%
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodne
Woda (H2O): 200ppm max
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BI083236545D54702
description
Biosynthesis Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
PESTANAL®, analytical standard
description
ReagentPlus®, ≥99%
grade
synthesis grade
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
200, 300
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
transition temp
flash point 7.8 °C
transition temp
flash point 4 °C
transition temp
-
transition temp
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Brain,Liver,Testes, Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
46.0 °F
flash_point_c
7.8 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the bottle cap screw size? Can we choose bottle cap screw size?
    1 answer
    1. The 4-liter bottle has a 38 mm closure. The 20 liters is packaged in a Nowpak container with a 63 mm closure. Unfortunately, the cap sizes are not customizable. However, the 20L package size has a bottle top adapter kit available for dispensing. Please see the link below to review this kit:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/148/300/011059-693001-ms.pdf