Przejdź do
BI0347
Odczynnik zamykający B1 40% bezwodnik octowy w acetonitrylu
Biosynthesis Novabiochem®
Synonim(y):
dna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 L
Przewidywany termin wysyłki01 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116006
Form:
liquid
1170,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
transition temp
flash point 9.4 °C
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
Application
BI0347-0200 jest pakowany w 24/400 szklanych butelek
BI0347-0505 jest pakowany w szklane butelki GL45
BI0347-4000 jest pakowany w butelki szklane 38/430
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Biosynteza Novabiochem®
Analysis Note
Test (bezwodnik octowy): 39,0-41,0% v/v
Oznaczenie (acetonitryl): 59.0-61.0% v/v
Kolor (APHA): 10 max
Składnik: Bezwodnik octowy Czystość: 99,0% min
Składnik: Acetonitryl Czystość (GC): 99,9% min
Postać: Klarowna ciecz
Woda (H2O): 100ppm max
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BI0349BI0224BI0832
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
Quality Level
200, 300
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
48.9 °F - closed cup
flash_point_c
9.4 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BI0347-050504061839414570
BI0347-400004061839414587