Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Application
BI0224-1005 jest pakowany w szklane butelki GL45
BI0224-P4000 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Odczynnik BI0224-4000 jest pakowany w szklane butelki 38/430.
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Analysis Note
Test (acetonitryl): 79,0-81,0% v/v
Kolor (APHA): 10 max
Składnik: N-metyloimidazol Czystość: 99,0% min
Postać: Klarowna ciecz
Woda (H2O): 200ppm max
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200, 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200, 300 |
| reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| transition temp flash point 5.5 °C | transition temp flash point 9.4 °C | transition temp flash point 10.0 °C | transition temp flash point 4 °C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
41.9 °F - closed cup
flash_point_c
5.5 °C - closed cup