Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 774,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160405
774,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
pyroGLU-GLY-ARG-pNA-HCL {L-Pyroglutamyl-glycyl-L-arginine-p-Nitroaniline hydrochloride
Mol wt. 498.9
Ex (316nm) 1.27x10(e-1)/mol/cm
Mol wt. 498.9
Ex (316nm) 1.27x10(e-1)/mol/cm
Other Notes
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - |
| product line Chemicon® | product line - | product line - | product line - |
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AG4000 | 04053252323492 |