Przejdź do zawartości
368057
Substrat granzymu B I, kolorymetryczny
Colorimetric substrate for the detection of granzyme B and caspase-8 activity.
Synonim(y):
Ac-IETD-pNA, substrat kaspazy-8 I, Ac-IETD- pNA, substrat kaspazy-8 I
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H38N6O12
Masa cząsteczkowa:
638.62
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Kolorymetryczny substrat do wykrywania aktywności granzymu B i kaspazy-8. Rozszczepienie pNAjest monitorowane kolorymetrycznie przy długości fali ~405 nm.
Kolorymetryczny substrat do wykrywania granzymu B. Rozszczepienie jest monitorowane kolorymetrycznie przy ~405 nm.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: nie
Primary Target
Substrat kolorymetryczny do wykrywania aktywności granzymu B i kaspazy-8.
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ac-Ile-Glu-Thr-Asp-pNA
Koeplinger, K.A., et al. 2000. Protein Exp. Purif. 18, 378.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)