Przejdź do
ABT28
Przeciwciało przeciwko autotaksynie
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 2, E-NPP 2, Autotaxin, Extracellular lysophospholipase D, LysoPLD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
1860,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ENPP2(5168)
General description
Autotaksyna (znana również jako Enpp2), egzoenzym, który jest regulowany w górę w różnych nowotworach, takich jak rak piersi i płuc, jest wydzielanym białkiem integralnym z produkcją lipidowej cząsteczki sygnałowej, kwasu lizofosfatydowego (LPA). Wutotaksyna jest syntetyzowana jako pre-pro-enzym i stymuluje proliferację komórek, ich ruchliwość i angiogenezę. Badania wykazały, że zwiększona ekspresja autotaksyny w nowotworach jest związana ze zwiększoną agresywnością guza.
Zaobserwowano ~100/125 kDa.
3 izoformy są wytwarzane przez alternatywny splicing o masach cząsteczkowych 99, 105 i 101 kDa Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi 99 kDa, ale może być obserwowana przy ~125 kDa z powodu wysokiej glikozylacji. Niescharakteryzowane pasmo może pojawić się przy ~35 kDa w niektórych lizatach.
Immunogen
Epitop: Region wiążący substrat
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej autotaksynie w regionie wiązania substratu.
Application
Analiza Western Blot: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło autotaksynę w 10 µg lizatu komórek prekursorowych oligodendrocytów. Western Blot wykonano z użyciem Tween.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:400 z reprezentatywnej partii wykryło autotaksynę w ludzkiej korze mózgowej i tkankach raka przewodowego.
Wykrywaj autotaksynę za pomocą tego przeciwciała anty-autotaksynowego zatwierdzonego do stosowania w WB, IH(P).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje autotaksynę w regionie wiążącym substrat.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek prekursorowych oligodendrocytów
Evaluated by Western Blot in oligodendrocyte precursor cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Autotaxin in 10 µg of oligodendrocyte precursor cell lysate. Western Blot performed without Tween.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABT1350A1226ABS571
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
Gene Information
human ... ENPP2(5168)
Gene Information
human ... ENPP2(5168)
Gene Information
human ... PARVA(55742)
mouse ... Parva(57342)
Gene Information
human ... PHGDH(26227)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paul A Volden et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 9(5), 367-378 (2016-02-11)
Lysophosphatidic acid (LPA), acting in an autocrine or paracrine fashion through G protein-coupled receptors, has been implicated in many physiologic and pathologic processes, including cancer. LPA is converted from lysophosphatidylcholine (LPC) by the secreted phospholipase autotaxin (ATX). Although various cell
Filipa L Cardoso et al.
Journal of neuroinflammation, 12, 82-82 (2015-05-01)
The inflammatory mediator lipopolysaccharide (LPS) has been shown to induce acute gliosis in neonatal mice. However, the progressive effects on the murine neurodevelopmental program over the week that follows systemic inflammation are not known. Thus, we investigated the effects of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABT2804053252755934