Kluczowe dokumenty
ABS571
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-3-PGDH
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
D-3-phosphoglycerate dehydrogenase, 3-PGDH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHGDH(26227)
Opis ogólny
Białko 3-PGDH (PHGDH) jest ważnym enzymem w biosyntezie L-seryny. 3-PGDH wykonuje pierwszy etap ograniczający szybkość w fosforylowanym szlaku biosyntezy seryny. 3-PGDH jest również biomarkerem w niektórych nowotworach, które wykazują nadmierną ekspresję 3-PGDH. Co więcej, 3-PGDH jest niezbędnym enzymem potrzebnym komórkom do przejścia przez fazę S i podziału, a także odgrywa kluczową rolę na przykład w aktywacji i proliferacji komórek T. Co ciekawe, mimo że nokaut 3-PGDH i zmniejszona synteza seryny spowalnia wzrost i proliferację wielu komórek nowotworowych in vitro, nokaut 3-PGDH nie wpływa na utrzymanie i wzrost guza w ustalonych modelach ksenograftów raka piersi, co sugeruje, że wzrost komórek nowotworowych zależny od 3-PGDH może zależeć od kontekstu.
Immunogen
Epitop: W pobliżu N-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu 3-PGDH w pobliżu N-końca.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło 3-PGDH w ludzkiej korze mózgowej, ludzkiej nerce i ludzkiej tkance móżdżku.
To przeciwciało anty-3-PGDH zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania 3-PGDH.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected 3-PGDH in 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~54 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ting Zhang et al.
eLife, 8 (2019-05-01)
The human macula is more susceptible than the peripheral retina to developing blinding conditions such as age-related macular degeneration, diabetic retinopathy. A key difference between them may be the nature of their Müller cells. We found primary cultured Müller cells
Weiyong Shen et al.
Glia, 69(8), 1966-1986 (2021-04-10)
The importance of Müller glia for retinal homeostasis suggests that they may have vulnerabilities that lead to retinal disease. Here, we studied the effect of selectively knocking down key metabolic genes in Müller glia on photoreceptor health. Immunostaining indicated that
Yanling Xin et al.
eLife, 11 (2022-12-03)
N 6-methyladenosine (m6A) is the most prevalent mRNA internal modification and has been shown to regulate the development, physiology, and pathology of various tissues. However, the functions of the m6A epitranscriptome in the visual system remain unclear. In this study