Przejdź do
ABS796
Przeciwciało anty-fosfo-HER4 (Tyr1162)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
ERBB4, HER4, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-4, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER4, p180erbB4, ERBB4 intracellular domain, s80HER4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
80 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4500787SAB1405746MABN2484
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
mab10, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
UniProt accession no.
Q15303
UniProt accession no.
P04626
UniProt accession no.
P00533
UniProt accession no.
Q61527
General description
Receptorowa kinaza tyrozynowo-białkowa erbB-4, znana również jako białko podobne do protoonkogenu c-ErbB-4 (4ICD lub E4ICD) i kodowana przez nazwy genów Erbb4 lub Tyro-2, odgrywa istotną rolę jako receptor powierzchniowy komórek dla neuregulin. ERBB4 reguluje rozwój serca, ośrodkowego układu nerwowego i gruczołu sutkowego, transkrypcję genów, proliferację komórek, różnicowanie, migrację i apoptozę. ERBB4 ulega preferencyjnej ekspresji w rozwijającym się układzie nerwowym. Wykazuje wyraźne i wysoce regionalne wzorce ekspresji w dorosłym mózgu, gdzie występuje głównie w jądrze siatkowatym wzgórza.
Zaobserwowano ~160 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Tyr1162
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu PGK1 fosforylowanemu przy Tyr1162.
Application
Analiza immunohistochemiczna (IHC): Rozcieńczenie 1:10-50 z reprezentatywnej partii wykryło HER4 w ludzkiej tkance nowotworowej.
Analiza immunocytochemiczna (ICC): Rozcieńczenie 1:10-50 z reprezentatywnej partii wykryło HER4 w komórkach MCF-7.
Wykryj HER4 za pomocą tego króliczego poliklonalnego przeciwciała anty-fosfo-HER4, nr kat. ABS796, zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii i immunocytochemii.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z 0,09% (W/V) azydkiem sodu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in untreated and EGF treated A431 cell lysates.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1000 dilution of this antibody detected HER4 in untreated and EGF treated A431 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Cancer research giving you mixed signals? Signaling molecules are deeply embedded in processes associated with cancer. The study of signaling pathways is nearly synonymous with cancer research. Elucidating the various cellular and molecular mechanisms of cancer requires high quality research tools that give you precise, reproducible data. At EMD Millipore, our scientists are dedicated to developing and delivering thoroughly tested and validated tools for life science research."
Historically chromatin was considered to contain only DNA, histones, non-histone proteins and transiently associated mRNAs. While this remains true, current data suggest that a variety of non-coding RNAs (e.g. long non-coding RNAs, enhancer RNAs and even miRNAs) also associate with chromatin and serve regulatory functions.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS79604055977157208