Kluczowe dokumenty
SAB1405746
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ERBB, ERBB1, HER1, PIG61, mENA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest transmembranową glikoproteiną należącą do nadrodziny kinaz białkowych. Białko to jest receptorem dla członków rodziny naskórkowego czynnika wzrostu. EGFR jest białkiem powierzchniowym komórki, które wiąże się z naskórkowym czynnikiem wzrostu. Wiązanie białka z ligandem indukuje dimeryzację receptora i autofosforylację tyrozyny oraz prowadzi do proliferacji komórek. Mutacje w tym genie są związane z rakiem płuc. (dostarczone przez RefSeq)
EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu) jest białkiem transmembranowym i członkiem rodziny receptorowych kinaz tyrozynowych (RTK) zwanych ErbB (onkogen B erytroblastozy ptaków). Zawiera domenę wiążącą ligand w regionie zewnątrzkomórkowym, jedną domenę transbłonową i domenę zawierającą kinazę tyrozynową w regionie cytozolowym. EGFR jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 7p11.2.
Immunogen
EGFR (NP_958440.1, 1 a.a. ~ 405 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRPSGTAGAALLALLAALCPASRALEEKKVCQGTSNKLTQLGTFEDHFLSLQRMFNNCEVVLGNLEITYVQRNYDLSFLKTIQEVAGYVLIALNTVERIPLENLQIIRGNMYYENSYALAVLSNYDANKTGLKELPMRNLQEILHGAVRFSNNPALCNVESIQWRDIVSSDFLSNMSMDFQNHLGSCQKCDPSCPNGSCWGAGEENCQKLTKIICAQQCSGRCRGKSPSDCCHNQCAAGCTGPRESDCLVCRKFRDEATCKDTCPPLMLYNPTTYQMDVNPEGKYSFGATCVKKCPRNYVVTDHGSCVRACGADSYEMEEDGVRKCKKCEGPCRKVCNGIGIGEFKDSLSINATNIKHFKNCTSISGDLHILPVAFRGDSFTHTPPLDPQELDILKTVKEITGLS
Działania biochem./fizjol.
Po aktywacji przez ligandy, receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ErbB1) inicjuje kaskadę sygnałową, która obejmuje dimeryzację i internalizację, fosforylację tyrozyny, syntezę DNA genów docelowych i ostatecznie proliferację komórek. Sygnalizacja EGFR odgrywa rolę we wzroście i różnicowaniu normalnych komórek, ale podwyższona aktywność EGFR jest skorelowana z rozwojem i patogenezą niektórych nowotworów.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chromosome 7p11.2 (EGFR) variation influences glioma risk.
Sanson M, et al.
Human Molecular Genetics, 20(14), 2897-2904 (2011)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling in cancer.
Normanno N
Gene, 366(1), 2-16 (2006)
Charly Jehanno et al.
Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory mechanisms, 1863(5), 194507-194507 (2020-03-03)
Estrogen receptor (ERα) is central in driving the development of hormone-dependent breast cancers. A major challenge in treating these cancers is to understand and overcome endocrine resistance. The Megakaryoblastic Leukemia 1 (MKL1, MRTFA) protein is a master regulator of actin
Molecular mechanisms of resistance to the EGFR monoclonal antibody cetuximab.
Brand TM
Cancer Biology & Therapy, 11(9), 777-792 (2011)