Przejdź do
ABS1509
Przeciwciało anty-fosfo-Neph1 (Tyr637/638)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kin of IRRE-like protein 1, Kin of irregular chiasm-like protein 1, Nephrin-like protein 1, phospho-Neph1 (Tyr637/638)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr637/pTyr638 )
Gene Information
human ... KIRREL1(55243)
General description
Kin of IRRE-like protein 1 (UniProt Q80W68; znany również jako białko podobne do nefryny 1, Kin of IRRE like 1, Kin of irregular chiasm-like protein 1) jest kodowany przez gen Kirrel (znany również jako 6720469N11Rik, Kirrel1, Neph1) (Gene ID 170643) u myszy. Podocyty są wyspecjalizowanymi komórkami nabłonkowymi, które są krytycznymi składnikami bariery filtracyjnej kłębuszków nerkowych. Uszkodzenie kłębuszków nerkowych, takie jak spowodowane niedokrwieniem nerek, często charakteryzuje się wyparciem podocytów, utratą membran szczelinowych i białkomoczem. Białka podocytów Neph1 i nefryna mają kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności strukturalnej przepony szczelinowej, a tym samym funkcji filtracyjnej kłębuszków nerkowych poprzez organizowanie kompleksu sygnalizacyjnego w błonie komórkowej podocytów. Domena cytoplazmatyczna nef1 odgrywa kluczową rolę w przebudowie cytoszkieletu aktynowego, która jest bezpośrednio związana z fosforylacją nef1 pTyr637/638 za pośrednictwem Fyn, co prowadzi do rekrutacji białek adaptorowych i cząsteczek sygnałowych, takich jak Grb2, kinaza tyrozynowa Csk i ZO-1. Indukowana fosforylacją asocjacja między Neph1 i ZO-1 odgrywa kluczową rolę w definiowaniu tworzenia ścisłych połączeń w podocytach.
Zaobserwowano ~120 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa (87,2 kDa/ izoforma mysia 1, 72,4-85,0 kDa/izoforma ludzka 1-3) z powodu modyfikacji potranslacyjnych (glikozylacja i fosforylacja). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd odpowiadający cytoplazmatycznej domenie mysiego fosfo-Neph1 (Tyr637/638).
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosforylację Neph1 w teście kinazowym z użyciem Fyn i lizatu COS-7 zawierającego egzogennie wyrażony Neph1 (dane dzięki uprzejmości Deepak Nihalini, University of Pennsylvania).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosforylację Neph1 w lizatach z ludzkich pocodytów traktowanych aminonukleozydem puromycyny/PAN (Arif, E., et al. (2014). J Biol Chem. 289(14):9502-9518).
Wykryj Neph1 za pomocą tego króliczego poliklonalnego przeciwciała anty-fosfo-Neph1 (Tyr637/638), nr kat. ABS1509, zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Miejsce Tyr637/638 w mysim Neph1 jest odpowiednikiem miejsca Tyr605/606 w ludzkim Neph1. Równoważne miejsce docelowe jest również obecne w ludzkich izoformach splicingowych 2 i 3 (odpowiednio Tyr621/622 i Tyr502/503), ale nie w mysiej izoformie splicingowej 2.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym PBS/glicynę/5% BSA, .02% azydek sodu i 30% glicerol.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in pervanadate treated human podocyte cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neph1 phosphorylation at the target tyrosine residues in 7.5 µL of pervanadate treated human podocyte cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABS1511ABT341ABD119
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function. In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins, such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS150904055977176537