Merck
ABE241
Przeciwciało anty-MBNL1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
muscleblind-like (Drosophila), Triplet-expansion RNA-binding protein, muscleblind (Drosophila)-like, muscleblind-like protein 1, KIAA0428
Wybierz wielkość
100 μG
1570,00 zł
1570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 stycznia 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1150
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-MBNL1, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... MBNL1(4154)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
MABE70AV41227SAB5701595
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
4A8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
UniProt accession no.
Q9NR56
UniProt accession no.
Q9NR56
UniProt accession no.
Q86VM6
UniProt accession no.
Q9NR56
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Evaluated by Western Blot in A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MBNL1 on 10 µg of A431 cell lysate.
Application
Użyj przeciwciała anty-MBNL1 (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w WB w celu wykrycia MBNL1 znanego również jako białko wiążące RNA z ekspansją potrójnej ekspansji mięśni (Drosophila).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
RNA Metabolism & Binding Proteins
General description
Muscleblind 1 (MBNL1) jest członkiem rodziny muscleblind. MBNL1 bierze udział w alternatywnym splicingu pre-mRNA i działa jako aktywator lub represor splicingu na określonych docelowych pre-mRNA. Białko to zawiera cztery palce cynkowe typu C3H1 i wiąże się z rozszerzonym powtórzonym RNA CUG. Wysoką ekspresję MBNL1 zaobserwowano w mięśniu sercowym i szkieletowym, a także w różnicujących się mioblastach. Wiadomo, że MBNL1 jest zaangażowany w patogenezę dystrofii miotonicznej typu 1 (DM1). U osób dotkniętych tym zaburzeniem mięśni MBNL1 jest sekwestrowany przez RNA DMPK, które zawierają ekspansje powtórzeń tripletowych CUG.
Zaobserwowano ~ 33-42 kDa. Istnieją trzy znane warianty splicingu w zakresie od ~33 kDa do ~42 kDa W niektórych lizatach zaobserwowano niescharakteryzowane pasmo o masie ~80 kDa.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane histydyną odpowiadające ludzkiemu MBNL1.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w tris-cytrynianie zawierającym 0,1% azydku sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ziye Rong et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(12), 3980-3991 (2019-09-29)
Fuchs' endothelial corneal dystrophy (FECD) is a major cause of vision loss and the most common nucleotide repeat disorder, affecting 4% of United States population greater than 40 years of age. Seventy percent of FECD cases are due to an
Ryan P Hildebrandt et al.
Nature communications, 14(1), 3427-3427 (2023-06-10)
RNA binding proteins (RBPs) act as critical facilitators of spatially regulated gene expression. Muscleblind-like (MBNL) proteins, implicated in myotonic dystrophy and cancer, localize RNAs to myoblast membranes and neurites through unknown mechanisms. We find that MBNL forms motile and anchored