Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3B6.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3B6.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPHS1(4868)
General description
Nefryna (UniProt O60500; znana również jako receptor adhezji komórkowej specyficzny dla kłębuszków nerkowych) jest kodowana przez gen NPHS1 (znany również jako NPHN) (identyfikator genu 4868) u człowieka. Białko transbłonowe nefryna jest istotnym składnikiem membrany szczelinowej podocytów, głównej jednostki funkcjonalnej kłębuszka nerkowego. Bariera filtracyjna nerek składa się z fenestrowanych komórek śródbłonka, kłębuszkowej błony podstawnej (GBM) i podocytów komórek nabłonkowych. Wzajemnie przenikające się wyrostki stóp podocytów są połączone zewnątrzkomórkową strukturą o szerokości 40 nm, znaną jako przepona szczelinowa. Wraz ze śródbłonkiem naczyń włosowatych i GBM, podocyty stanowią barierę filtracji kłębuszkowej. GBM działa jako zgrubny filtr wstępny dla dużych białek osocza, podczas gdy membrana szczelinowa służy jako izoporowaty ultrafiltr z porami mniejszymi niż albumina. Mutacje genu nefryny są związane z autosomalnym recesywnym zaburzeniem wrodzonego zespołu nerczycowego typu fińskiego (NPHS1), charakteryzującym się masywnym białkomoczem już w macicy i nerczycą wkrótce po urodzeniu. Zarówno nefryna, jak i przepona szczelinowa są nieobecne w przypadkach NPHS1. Nefryna jest wytwarzana z peptydem sygnałowym (a.a. 1-22), którego usunięcie daje dojrzałe białko z dużym regionem zewnątrzkomórkowym (a.a. 23-1055), po którym następuje segment transbłonowy (a.a. 1056-1076) i ogon cytoplazmatyczny (a.a. 1077-1241). Region zewnątrzkomórkowy zawiera osiem domen podobnych do Ig typu C (a.a. 27-939) i domenę fibronektyny typu III (a.a. 943-1038), podczas gdy ogon cytoplazmatyczny zawiera region wiążący NPHS2 (a.a. 1160-1241).
Zaobserwowano ~185 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa 132,5 kDa (izoforma 1) i 128,3 kDa (izoforma 2; izoforma Alpha) z powodu glikozylacji. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Domena 5 Ig-podobna typu C2.
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający piątej domenie Ig-podobnej typu C2 ludzkiej nefryny.
Application
Przeciwciało przeciwko nefrynie, klon 3B6.1 jest przeciwciałem przeciwko nefrynie do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
Renal Physiology
Renal Physiology
Biochem/physiol Actions
Klon 3B6.1 rozpoznaje zewnątrzkomórkowy epitop w piątej domenie Ig-podobnej typu C2, która jest obecna w obu splicowanych izoformach ludzkiej nefryny zgłoszonych przez UniProt (O60500).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Nephrin in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Nephrin in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c