Przejdź do
ABN912
Podstawowe białko przeciw mielinie
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
MBP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
730,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
species reactivity (predicted by homology)
guinea pig (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
General description
Podstawowe białko mieliny (UniProt: znane również jako MBP) jest kodowane przez gen MBP świnki morskiej. MBP jest homodimerycznym białkiem występującym zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym. Jest jednym z najliczniejszych białkowych składników błony mielinowej w OUN i odgrywa rolę zarówno w tworzeniu, jak i stabilizacji tej błony mielinowej. Odpowiada za adhezję powierzchni cytozolowych wielowarstwowej, zwartej mieliny. Co najmniej 5 izomerów ładunku (C1, C2, C3, C4 i C5) jest wytwarzanych z powodu opcjonalnych modyfikacji potranslacyjnych, takich jak fosforylacja reszt seryny lub treoniny, deamidacja reszt glutaminy lub asparaginy, cytrulinacja i metylacja reszt argininy. Spośród nich izomer C1 jest najbardziej kationową, najmniej zmodyfikowaną i najliczniejszą formą, a C5 jest najmniej kationową formą. C1 i C2 są niefosforylowane, C3 i C4 są monofosforylowane, a C5 jest fosforylowany w dwóch pozycjach. Fosforylacja jest osiągana za pomocą TAOK2, VRK2, MAPK11, MAPK12, MAPK14 i MINK1). MBP może wchodzić w interakcje z wieloma białkami polianionowymi, w tym aktyną, tubuliną, kalmoduliną i klatryną, a także z ujemnie naładowanymi lipidami. (Ref.: Boggs, JM (2006). Cell. Mol. Life Sci. 63(17); 1945-61).
Zaobserwowano ~17 kDa; obliczono 18,21 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z wewnętrznego regionu podstawowego białka mieliny świnki morskiej.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło podstawowe białko mieliny w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej i móżdżku szczura.
Przeciwciało przeciw białku podstawowemu mieliny, nr kat. Nr ABN912, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku podstawowemu mieliny i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa podstawowe białko mieliny. Jego celem jest epitop w obrębie 19 aminokwasów z regionu wewnętrznego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human cerebellum tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Myelin Basic Protein in human cerebellum tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB382AB5864MAB386
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
serum
antibody form
culture supernatant
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rat
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
species reactivity
human, rat
species reactivity
bovine, rat, rabbit (weakly), human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, rat, sheep, mouse, rabbit, chicken, guinea pig, bovine, all
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Gene Information
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Gene Information
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)