Przejdź do
ABN30
Przeciwciało przeciw aromatazie
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cytochrome P450 19A1, Aromatase, CYPXIX, Cytochrome P-450AROM, Estrogen synthase
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, pig
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
General description
Aromataza ludzka jest enzymem związanym z błoną, zlokalizowanym w retikulum endoplazmatycznym. Chociaż występuje w gonadach i nadnerczach, gdzie przekształca androgeny w estrogeny w klasyczny sposób endokrynny, ulega również ekspresji w różnych tkankach, gdzie reguluje lokalne poziomy estrogenów lub stosunek estrogenów do androgenów w sposób wewnątrzwydzielniczy. Wiadomo, że ludzka aromataza ma dwie główne formy, charakteryzujące się różnicą jednego aminokwasu w pozycji aminokwasowej 264 [arginina (264R) i cysteina (264C)]. Nieprawidłowa nadaktywność aromatazy jest znaną przyczyną zespołu nadmiaru aromatazy (AES), który charakteryzuje się nadmiernym poziomem estrogenu, prekognicją heteroseksualną u dorastających mężczyzn i prekognicją izoseksualną u dorastających kobiet. Z drugiej strony, niedobór aromatazy (AROD) u myszy z niedoborem aromatazy (ArKO) prowadzi do zwiększonej otyłości, niezdolności do syntezy estrogenu, wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych związanych z narządami płciowymi. Aromaza odgrywa również rolę w złożonym systemie zarządzania siecią immunologiczno-neuro-endokrynną u myszy z wągrzycą.
Zaobserwowano ~58 kDa. UniProtKB/Swiss-Prot P11511 (CP19A_HUMAN) podaje masę cząsteczkową ~58 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej aromatazie.
Application
Analiza Western Blot: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył aromatazę w 10 µg ludzkiego jądra.
Przeciwciało przeciw aromatazie jest przeciwciałem przeciw aromatazie do stosowania w WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurochemistry & Neurotrophins
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Szczur i Mysz (94% homologii sekwencji).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki łożyska ludzkiego
Evaluated by Western Blot in human placenta tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Aromatase in 10 µg of human placenta tissue lysate. Tween was not used in the Western Blot.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4500606HPA051194ABS236
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
human, pig
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN3004053252592034