Przejdź do
ABE70
Przeciwciało anty-BAF180
from rabbit
Synonim(y):
polybromo 1, protein polybromo-1, BRG1-associated factor 180, polybromo-1D, Polybromo-1D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
8
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PBRM1(55193)
General description
Czynnik związany z BRG1 180 (BAF180) jest podjednostką kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF-B (PBAF) i zawiera 6 domen bromowych, 2 domeny BAH i pojedynczą domenę wiążącą DNA HMG box. BAF180 odgrywa krytyczną i aktywną rolę w aktywacji transkrypcji i represji określonych genów poprzez remodeling chromatyny, w tym genów zaangażowanych w rozwój serca, sugerując tym samym rolę w rozwoju ssaków. Ostatnie badania wykazały, że BAF180 hamuje nowotworzenie poprzez zdolność do regulowania zarówno podstawowej, jak i zależnej od sygnału transkrypcji p21 poprzez wiązanie promotora p21. Ekspresja BAF180 jest zgłaszana w szerokim zakresie tkanek.
~193 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu BAF180.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w ChIP (Xia, W., et al. (2008).
Przeciwciało anty-BAF180 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania BAF180 znanego również jako białko polibromo-1, czynnik 180 związany z BRG1 i zostało zwalidowane w WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293
Evaluated by Western Blot in HEK293 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected BAF180 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AMAB90690ABE1298MABE60
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rat
UniProt accession no.
Q86U86
UniProt accession no.
Q86U86
UniProt accession no.
Q6STE5
UniProt accession no.
P51532
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Darmood Wei et al.
Genes, chromosomes & cancer, 59(8), 472-483 (2020-04-08)
Renal medullary carcinoma (RMC) is a rare, aggressive disease that predominantly afflicts individuals of African or Mediterranean descent with sickle cell trait. RMC comprises 1% of all renal cell carcinoma diagnoses with a median overall survival of 13 months. Patients are
Alena Shmakova et al.
Cells, 10(6) (2021-07-03)
PBRM1, a component of the chromatin remodeller SWI/SNF, is often deleted or mutated in human cancers, most prominently in renal cancers. Core components of the SWI/SNF complex have been shown to be important for the cellular response to hypoxia. Here
Lili Liao et al.
Molecular oncology, 13(4), 811-828 (2018-12-27)
Polybromo-1 (PBRM1) is an important tumor suppressor in kidney cancer. It contains six tandem bromodomains (BDs), which are specialized structures that recognize acetyl-lysine residues. While BD2 has been found to bind acetylated histone H3 lysine 14 (H3K14ac), it is not
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE7004053252376139