ABE1298
Anti-phospho BAF60C (Ser247)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily D member 3, 60 kDa BRG-1/Brm-associated factor subunit C, BRG1-associated factor 60C, BAF60C
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer247)
informacje o genach
human ... SMARCD3(6604)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho BAF60C (Ser247) in NIH3T3 Nuclear Extract.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1