Przejdź do
ABE434
Przeciwciało anty-TIF1-alfa
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transcription intermediary factor 1-alpha, E3 ubiquitin-protein ligase TRIM24, RING finger protein 82, Tripartite motif-containing protein 24
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRIM24(8805)
General description
Czynnik pośredniczący transkrypcji 1-alfa (TIF1-alfa) jest również nazywany ligazą ubikwitynowo-białkową E3 TRIM24, białkiem palca RING 82 i białkiem zawierającym motyw trójdzielny 24. TIF1-alfa jest koaktywatorem transkrypcyjnym, który oddziałuje z chromatyną w zależności od modyfikacji histonu H3, z najwyższym powinowactwem do histonu H3, który jest zarówno niezmodyfikowany w ′Lys-4′ (H3K4me0), jak i acetylowany w ′Lys-23′ (H3K23ac). TIF1-alfa ma aktywność ligazy białkowo-ubikwitynowej E3, pomaga regulować proliferację komórek i apoptozę oraz reguluje aktywację transkrypcji. Aberrant TIF1-alfa może powodować raka brodawkowatego tarczycy (TPC) i jest regulowany w górę w niektórych rakach piersi.
Zaobserwowano ~140 kDa. Uniprot opisuje 2 izoformy przy ~117 kDa i ~113 kDa z powodu alternatywnego splicingu. Białko to zaobserwowano przy ~140 kDa (Gunawardena, H., et al. (2008). Rheumatology (Oxford). 47(3):324-328.).
Immunogen
Epitop: C-terminus miejsca wiązania receptora jądrowego (NRBS)
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi miejsca wiązania receptora jądrowego (NRBS) ludzkiego TIF1-alfa.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło TIF1-alfa w komórkach HeLa.
Wykryj TIF1α za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-TIF1-alfa zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i ICC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Szczur (93% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec miejsca wiązania receptora jądrowego (NRBS) TIF1-alfa.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected TIF1-alpha in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4503475ABE1859HPA004345
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:20000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE43404053252914676