Merck
ABE1859
Przeciwciało anty-KAP-1/TRIM28
serum, from rabbit
Synonim(y):
Transcription intermediary factor 1-beta, TIF1-beta, E3 SUMO-protein ligase TRIM28, KRAB-associated protein 1, KAP-1, KRAB-interacting protein 1, KRIP-1, Nuclear corepressor KAP-1, RING finger protein 96, Tripartite motif-containing protein 28, KAP-1/TRI
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Trim28(21849)
General description
Czynnik pośredniczący transkrypcji 1-beta (UniProt Q13263; znany również jako ligaza białkowa E3 SUMO TRIM28, KAP-1, KRAB-associated protein 1, KRAB-interacting protein 1, KRIP-1, Nuclear corepressor KAP-1, Protein phosphatase 1 regulatory subunit 157, RING finger protein 96, TIF1-beta, Transcriptional intermediary factor 1-beta, Tripartite motif-containing 28, Tripartite motif-containing protein 28) jest kodowany przez gen TRIM28 (znany również jako KAP1, PPP1R157, RNF96, TF1B, TIF1B) (Gene ID 10155) u człowieka.
Kruppel-associated box-/KRAB-associated protein 1 (KAP-1) jest ko-represorem transkrypcyjnym, który selektywnie celuje w domenę KRAB czynników transkrypcyjnych opartych na białku palca cynkowego z jego N-końcową trójdzielną domeną RBCC (RING, b-box, coiled-coil). KAP-1 wykorzystuje swój C-końcowy motyw PxVxL i domenę PHD-Bromo do rekrutacji modyfikatorów chromatyny, takich jak białko heterochromatyny 1 (HP-1), N-metylotransferaza histon-lizyna SETDB1, kompleks remodelowania i deacetylacji nukleosomów (NuRD) oraz deacetylazy histonów (HDAC), w celu represji transkrypcji. KAP-1 odgrywa również istotną rolę w odpowiedzi na uszkodzenie DNA (DDR). Po uszkodzeniu DNA, KAP-1 jest szybko fosforylowany przez mutację Ataxia telangiectasia (ATM) na Ser824, powodując rozluźnienie chromatyny w celu ułatwienia naprawy DNA. Ponadto, deacetylacja KAP-1, w której pośredniczy SIRT1, stabilizuje interakcję KAP1 i 53BP1, co skutkuje zwiększeniem wydajności naprawy za pośrednictwem NHEJ w sposób niezależny od KAP-1 pSer824.
~110 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Domena Bromo
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające domenie Bromo ludzkiego KAP-1/TRIM28.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła endogenny KAP-1/Trim28 tylko w immunoprecypitatach egzogennie wyrażonych konstruktów FLAG-SirT1, które zawierają domenę wiążącą KAP-1/Trim28 (a.a. 143-213) przy użyciu różnych transfekowanych komórek HEK293T (Lin, Y.H., et al. (2015). PLoS One. 10(4):e0123935).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła podobny poziom endogennego KAP-1/Trim28 w komórkach HEK293T niezależnie od leczenia promieniowaniem jonizującym lub redukcji SirT1 za pośrednictwem shRNA (Lin, Y.H., et al. (2015). PLoS One. 10(4):e0123935).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła KAP-1/Trim28 w lizatach całych komórek, ale nie w immunoprecypitacie BAP1, FoxK1 lub FoxK2 (Okino, Y., et al. (2015). J. Biol. Chem. 16;290(3):1580-1591).
Analiza immunoprecypitacji: 10 µl z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało KAP-1/Trim28 z lizatów komórek HEK293T (dzięki uprzejmości dr Zhenkun Lou, klinika Mayo, Rochester, MN).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło lokalizację jądrową KAP-1/Trim28 w komórkach U2OS (dzięki uprzejmości dr Zhenkun Lou, klinika Mayo, Rochester, MN).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia ko-immunoprecypitowała SirT1 z KAP-1/Trim28 z lizatów komórek HEK293T (Lin, Y.H., et al. (2015). PLoS One. 10(4):e0123935).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło KAP-1/Trim28 w lizacie mysich zarodkowych fibroblastów (MEF), a także obniżoną regulację KAP-1/Trim28 w lizatach z komórek HEK293T traktowanych siRNA KAP1 (dzięki uprzejmości dr Zhenkun Lou, klinika Mayo, Rochester, MN).
Anti-KAP-1/TRIM28 Antibody to przeciwciało przeciwko KAP-1/TRIM28 do stosowania w Western Blotting, immunoprecypitacji i immunocytochemii.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema izoformami splicingu.
Physical form
Królicze przeciwciało poliklonalne w surowicy z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected KAP-1/TRIM28 in 10 µg of HEK293T cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE185904055977299960