Przejdź do
ABD77
Przeciwciało anty-Dax1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Nuclear receptor subfamily 0 group B member 1, DSS-AHC critical region on the X chromosome protein 1, Nuclear receptor DAX-1, AHC
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NR0B1(190)
General description
Dax-1 jest sierocym receptorem jądrowym i jest niezbędny do prawidłowego rozwoju osi podwzgórze-przysadka-nadnercza-gonady. Wady Dax-1 są przyczyną wrodzonej hipoplazji nadnerczy sprzężonej z chromosomem X (XL-AHC); znanej również jako choroba Addisona sprzężona z chromosomem X (AHX). Dax-1 odgrywa również rolę w rozwoju zarodka i utrzymaniu pluripotencji embrionalnych komórek macierzystych, działając jako negatywny regulator Oct3/4 w komórkach ES.
~53 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi wiązania ligandu ludzkiego Dax1.
Application
Ocena immunohistochemiczna w tkance nadnerczy człowieka i szczura. Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Dax1 w tkance glejaka nadnerczy człowieka i szczura.
To przeciwciało Dax1 zostało zatwierdzone do stosowania w WB i IHC do wykrywania białka Dax1.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Biochem/physiol Actions
75% homologiczny do mysiego Dax1
Physical form
Oczyszczona królicza surowica poliklonalna w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Linia komórkowa HEK293 z nadekspresją Dax1
Evaluated by Western Blot in a Dax1 overexpressing HEK293 transfected cell line. Western Blot Analysis: A 1:2000 dilution of this antibody detected Dax1 in a Dax1 overexpressing HEK293 transfected cell line.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-445
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABD398SAB2900143SAB2500295
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c