Merck
MABD398
Przeciwciało anty-DAX-1, klon 2F4
ascites fluid, clone 2F4, from mouse
Synonim(y):
Dax1, Nuclear receptor subfamily 0 group B member 1, DSS-AHC critical region on the X chromosome protein 1, Nuclear receptor DAX-1, AHC
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2F4, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2F4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NR0B1(190)
General description
DAX-1 jest sierocym receptorem jądrowym i jest niezbędny do prawidłowego rozwoju osi podwzgórze-przysadka-nadnercza-gonady. Wady DAX-1 są przyczyną wrodzonej hipoplazji nadnerczy sprzężonej z chromosomem X (XL-AHC); znanej również jako choroba Addisona sprzężona z chromosomem X (AHX). DAX-1 odgrywa również rolę w rozwoju zarodka i utrzymaniu pluripotencji embrionalnych komórek macierzystych, działając jako negatywny regulator Oct3/4 w komórkach ES.
~ 52 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu DAX-1 (aminokwasy 135-166).
Application
To przeciwciało anty-DAX-1, klon 2F4 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunocytochemii oraz immunohistochemii do wykrywania DAX-1.
Wykazano, że anty-DAX-1, klon 2F4, działa w analizie immunocytochemicznej (Lehmann i in., 2009) i immunohistochemicznej (Ehrlund i in., 2013).
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Physical form
Mysz monoklonalna IgG1κ Ascites z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in a Dax-1 overexpressing HEK293 transfected cell line. Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected DAX-1 in a DAX-1 overexpressing HEK293 transfected cell line.
Other Notes
Zastępuje: 04-445
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c