Kluczowe dokumenty
SAB2900143
Sigma-Aldrich
Anti-NR0B1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Dax 1, adrenal hypoplasia congenita, ahch, dax-1, dax-1 receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR0B1(190)
Opis ogólny
Receptor jądrowy podrodziny 0 grupy B członek 1 (NR0B1), znany również jako wrażliwy na dawkę odwrócenia płci, wrodzony region krytyczny hipoplazji nadnerczy na chromosomie X, białko 1 (DAX1), jest sierocym receptorem jądrowym. Gen kodujący to 470-aminokwasowe białko składa się z dwóch eksonów. Białko posiada domenę karboksy-końcową (CTD) i domenę amino-końcową (NTD), która ma trzy krótkie powtórzenia, z których każde zawiera motyw LXXLL. Ulega ekspresji w przednim płacie przysadki mózgowej, podwzgórzu, korze nadnerczy i gonadach. Gen NR0B1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie Xp21.
Immunogen
Syntetyczny 17-aminokwasowy peptyd z N-końca ludzkiego DAX1. Procentowa identyczność z innymi gatunkami na podstawie analizy BLAST: człowiek, szympans, goryl, orangutan, gibon, marmozeta (100%); małpa (94%).
Działania biochem./fizjol.
Receptor jądrowy podrodziny 0 grupy B członek 1 (NR0B1) pełni funkcje nadnerczowe i rozrodcze oraz działa jako represor transkrypcji genów. Białko to hamuje działanie czynnika steroidogennego 1 (SF-1), sierocego receptora jądrowego. Mutacje w genie NR0B1 są związane z wrodzoną hipoplazją nadnerczy sprzężoną z chromosomem X i hipogonadyzmem hipogonadotropowym.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X-linked adrenal hypoplasia congenita and hypogonadotropic hypogonadism: Identification and in vitro study of a novel small indel in the NR0B1 gene.
Yu T
Molecular Medicine Reports (2016)
A novel DAX-1 mutation in two male siblings presenting with precocious puberty and late-onset hypogonadotropic hypogonadism.
Liu Y
Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism : JPEM (2017)