Przejdź do
ABC837
Przeciwciało anty-ARC
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Nucleolar protein 3, Apoptosis repressor with CARD, Muscle-enriched cytoplasmic protein, Myp, Nucleolar protein of 30 kDa, Nop30, ARC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOL3(8996)
General description
Białko jąderkowe 3 (NOL3), znane również jako represor apoptozy z CARD lub białko cytoplazmatyczne wzbogacone o mięśnie (Myp) lub białko jąderkowe o masie 30 kDa (Nop30) i kodowane przez nazwę genu NOL3 lub ARC, zawiera jedną domenę CARD. Apoptoza jest regulowana przez domenę śmierci (DD) i/lub domenę rekrutacji kaspaz (CARD) zawierającą cząsteczki i rodzinę proteaz kaspazowych. Regulatory śmierci komórkowej zawierające domenę CARD obejmują RAIDD, Apaf-1, kaspazę-9 i kaspazę-2. Nowe białko zawierające domenę CARD zostało niedawno zidentyfikowane i oznaczone jako ARC dla represora apoptozy z CARD. ARC oddziałuje z kaspazą-2 i -8 i hamuje aktywność enzymatyczną kaspazy-8. ARC hamuje apoptozę indukowaną przez adaptery śmierci komórkowej FADD i TRADD oraz przez receptory śmierci komórkowej Fas, TNFR-1 i DR3. Komunikacyjny RNA ARC ulega ekspresji głównie w mięśniach szkieletowych i tkance sercowej.
Zaobserwowano ~24 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 191-208 na C-końcu ludzkiego ARC.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło ARC w tkankach ludzkiego serca i mięśni szkieletowych.
Przeciwciało anty-ARC wykrywa poziom ARC i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w ARC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa, KB, and A549 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ARC in HeLa, KB, and A549 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE302SAB5700693MAB10754
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
O60936
UniProt accession no.
Q14134
UniProt accession no.
Q9ULZ3
UniProt accession no.
Q14790
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian K Chung et al.
Journal of autoimmunity, 77, 45-54 (2016-10-30)
Primary biliary cholangitis (PBC) and primary sclerosing cholangitis (PSC) are immune-mediated biliary diseases that demonstrate prominent and restricted genetic association with human leukocyte antigen (HLA) alleles. In PBC, anti-mitochondrial antibodies (AMA) are specific and used as diagnostic biomarkers. PSC-relevant auto-antibodies
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC83704053252944093