Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700693
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ASC/TMS1produkowane u królików
Synonim(y):
ASC, ASC / TMS1, CARD5, PYCARD, PYD i domena CARD zawierające, TMS, TMS-1, TMS1
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
19
21
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.28 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PYCARD(29108)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko adaptorowe, które składa się z dwóch domen interakcji białko-białko: N-końcowej domeny PYRIN-PAAD-DAPIN (PYD) i C-końcowej domeny rekrutacji kaspaz (CARD). Domeny PYD i CARD są członkami nadrodziny domen śmierci z sześcioma helisami, które pośredniczą w tworzeniu dużych kompleksów sygnalizacyjnych w szlakach sygnałowych zapalnych i apoptotycznych poprzez aktywację kaspazy. W normalnych komórkach białko to jest zlokalizowane w cytoplazmie; jednak w komórkach poddawanych apoptozie tworzy kuliste agregaty w pobliżu obwodu jądrowego. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 50-195 ludzkiego ASC / TMS1 (NP_037390.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)