Przejdź do
ABC242
Przeciwciało anty-CRKL
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Crk-like protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
2
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CRKL(1399)
General description
Białko podobne do Crk (CRKL) jest białkiem adaptorowym o masie 39 kDa z jedną domeną wiążącą SH2 i dwiema domenami wiążącymi SH3. CRKL jest głównym białkiem, które jest fosforylowane tyrozyną w odpowiedzi na BCR/ABL (przewlekła białaczka szpikowa) i aktywację czynnikiem wzrostu. W komórkach szpikowych wiąże się z białkami takimi jak paksylina, p130cas i p120 cbl. CRKL wydaje się również wiązać ABL i SOS.
Zaobserwowano ~39 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu CRKL.
Application
Analiza Western Blotting: 0,25 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło CRKL w 10 µg lizatu komórek NIH3T3 i L6.
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało CRKL w 500 µg lizatu komórek Jurkat.
Wykryj białko podobne do Crk za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-CRKL zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i IP.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected CRKL in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA001100SAB5700488SAB4503814
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, rat, human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hong Ji et al.
Oncology letters, 12(5), 3811-3817 (2016-11-30)
Overexpression of Crk-like (CrkL) adapter protein has been implicated in a number of types of human cancer. However, its involvement in human cervical carcinoma remains unclear. The present study aimed to explore the clinical significance and biological characteristics of CrkL
Le Cai et al.
Oncology letters, 13(1), 51-56 (2017-01-27)
The v-Crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog-like (CRKL) protein is important in cancer progression. However, its expression pattern and biological roles in human endometrial carcinoma remain unexplored. The potential mechanism of CRKL-induced cancer progression is still unclear. The present
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC24204053252923357