Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA001100
Sigma-Aldrich
Anti-CRKL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Crk-like protein antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LEYVRTLYDFPGNDAEDLPFKKGEILVIIEKPEEQWWSARNKDGRVGMIPVPYVEKLVRSSPHGKHGNRNSNSYGIPEPAHAYAQPQTTTPLPAVSGSPGAAITPLPSTQNGPVFAKAIQKRVPCAYDKTALALEVGDIVKVTRMNINGQWEGEVNGRKGLFPFTHVKIFDPQNPDE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRKL(1399)
Immunogen
Crk-like protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko podobne do Crk jest białkiem kodowanym przez gen CRKL u ludzi. Zostało ono zidentyfikowane jako kluczowy regulator w rozwoju glejaka. Działa jako czynnik przełączający na szlakach onkogennych i odgrywa kluczową rolę w wielu nowotworach. CRKL jest zaangażowany w raka okrężnicy, najczęstszą formę raka układu pokarmowego, a ekspresja w tkance nowotworowej okrężnicy jest znacznie wyższa niż w tkance prawidłowej. Jego poziom jest związany z różnicowaniem guza. Stwierdzono również nadekspresję w raku pęcherza moczowego, raku żołądka i reguluje wzrost komórek złośliwych.[1] CRKL jest białkiem adaptacyjnym, odgrywającym istotną rolę w proliferacji, adhezji i migracji komórek. Działa jako cel terapeutyczny w raku okrężnicy, raku pęcherza moczowego i raku żołądka.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73423
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bin Han et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(5), 4101-4106 (2014-01-01)
CRKL encodes an adaptor protein that has been recently reported to be overexpressed in various cancers and associate with the malignant behavior of cancer cells. However, the expression pattern of CRKL protein and its clinical significance in human bladder cancer
Yan Wang et al.
Molecular carcinogenesis, 52(11), 890-899 (2012-07-04)
Crk-Like (CRKL) is an adapter protein that has crucial roles in multiple biological processes, including cell proliferation, adhesion, and migration. Amplification of CRKL gene was found in non-small cell lung cancer (NSCLC). However, the expression pattern of CRKL protein and
Bin Lan et al.
Frontiers in bioscience (Landmark edition), 19, 528-534 (2014-01-07)
CRKL, as a "switch" factor on several oncogenic pathways, plays vital roles in multiple cancers. However, little is known about CRKL in gastrointestinal cancers. Here, we showed that CRKL is involved in colon cancer, which is the most common form
Hiroko Natsume et al.
Journal of translational medicine, 10, 97-97 (2012-05-18)
Genomic DNA amplification is a genetic factor involved in cancer, and some oncogenes, such as ERBB2, are highly amplified in gastric cancer. We searched for the possible amplification of other genes in gastric cancer. A genome-wide single nucleotide polymorphism microarray
Chengjun Yao et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(6), 5695-5700 (2014-02-25)
Glioma is the most common of brain tumors that greatly affects patient survival. In our precious study, Crk-like adapter protein (CrkL) was identified as a key regulator in glioblastoma development [1]. Here, we aimed to investigate the correlation of CrkL