Przejdź do
AB9574
Przeciwciało anty-BACE2
serum, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BACE2(25825)
Immunogen
Syntetyczny peptyd z C-końca ludzkiego BACE2.
Application
To przeciwciało anty-BACE2 zostało zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania BACE2.
Western blot: 1:2,000. Przeciwciało rozpoznaje białko ~64 kDa BACE2 w lizacie komórek HEK293, SHSy5y, N2A i PC12.
Immunoprecypitacja
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje białko BACE2.
Physical form
Surowica królicza. Płyn.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Zastępuje: AB5834
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA035416AB5832AB1555
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500, western blot: 0.04-0.4 μg/mL
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
Xiaojing Ye et al.
PloS one, 10(10), e0141078-e0141078 (2015-10-27)
Insulin like growth factor 2 (Igf2) is known as a maternally imprinted gene involved in growth and development. Recently, Igf2 was found to also be regulated and required in the adult rat hippocampus for long-term memory formation, raising the question
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB957404053252364020