Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CLU(1191)
Immunogen
Application
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue: 1:50-1:200
Immunoprecipitation
ELISA: 1:5,000-1:10,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source goat | biological source goat | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1330-43-4
1330-43-4
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB825 | 04053252735318 |