Przejdź do
ABS1030
Przeciwciało przeciwko apolipoproteinie D
serum, from rabbit
Synonim(y):
ApoD, Apolipoprotein D, Apo-D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
3
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APOD(347)
General description
Apolipoproteina D (ADOP), znana również jako apolipoproteina D, Apo-D, ApoD i kodowana przez nazwę genu APOD, jest członkiem nadrodziny kalycyny i rodziny lipokalin. Ostatnie badania sugerują, że apolipoproteina D jest zaangażowana w transport i wiązanie biliny. Ponadto badania wykazały, że apolipoproteina D jest w stanie transportować różne ligandy w wielu różnych kontekstach. Apolipoproteina D jest homodimerem znajdującym się w osoczu i występuje również jako heterodimer połączony disiarczkiem z APOA2. Apolipoproteina D ulega ekspresji w wątrobie, jelitach, trzustce, nerkach, łożysku, nadnerczach, śledzionie, tkance mózgowej płodu i łzach. Apolipoproteina D jest głównie zlokalizowana w HDL (60-65%), a większość pozostałej części w VHDL i tylko niewielkie ilości w VLDL i LDL.
Zaobserwowano ~30 kDa, dodatkowe pasma prawdopodobnie z powodu ciężkiej N-glikozylacji na tym białku
Immunogen
Białko oczyszczone z ludzkiego osocza odpowiadające apolipoproteinie D.
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła endogenną apolipoproteinę D w normalnym ludzkim osoczu (Knipping, G., et al. Journal of Immunological Methods 202 1997. 85-95)
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia tego przeciwciała w rozcieńczeniu 1:5000 wykryła endogenną apolipoproteinę D w 5 µl ludzkiego osocza (Bottcher, A., et al. J. Lipid Res. 2000. 41: 905-915).
Anti-Apolipoprotein D to przeciwciało przeciwko apolipoproteinie D do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
"Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu."
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting on purified human Apolipoprotein D
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected 0.05 µg of purified human Apolipoprotein D
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1300856AB742MABS1310
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
serum
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, indirect ELISA: 1:1000
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
P05090
UniProt accession no.
P05090
UniProt accession no.
P04114
UniProt accession no.
P02647
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1