Przejdź do
MABS1310
Przeciwciało przeciwko polipoproteinie A-I, klon Wt20-7
clone Wt20-7, from mouse
Synonim(y):
Apo-AI, ApoA-I, Apolipoprotein A1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
755,00 zł
100 μL
Przewidywany termin wysyłki29 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
Wt20-7, monoclonal
Application:
DB, ELISA, ICC, WB
Citations:
-
755,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Wt20-7, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APOA1(335)
General description
Apolipoproteina A-I (UniProt: P02647; znana również jako Apo-AI, ApoA-I, Apolipoproteina A1) jest kodowana przez gen APOA1 (Gene ID: 335) u człowieka. Apo A-1 jest głównym białkiem lipoprotein o wysokiej gęstości w osoczu (HDL) i znajduje się również w chylomikronach. Odgrywa główną rolę w transporcie cholesterolu z tkanek obwodowych do wątroby. Jest syntetyzowana głównie w wątrobie z peptydem sygnałowym (aa 1-18), który jest proteolitycznie rozszczepiany w celu wytworzenia dojrzałego białka. Apo A-1 służy również jako kofaktor dla cholesteroloacylotransferazy lecytynowej (LCAT), która bierze udział w tworzeniu estrów cholesterolu. Podwyższony poziom utlenionej Apo A-1 (na metioninie 110 i 136) został powiązany ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Mutacje w genie APOA1 zostały również powiązane z niedoborami HDL, które prowadzą do przedwczesnej choroby wieńcowej i zmniejszenia komórkowego wypływu cholesterolu. Wykazano również, że mutacje w genie APOA1 powodują amyloidozę z rozległymi trzewnymi złogami amyloidu oraz patogenezę polineuropatii amyloidowej-nefropatii typu Iowa, znanej również jako rodzinna polineuropatia amyloidowa typu III.
Zaobserwowano ~28 kDa; obliczono 30,78 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Ludzka rekombinowana apolipoproteina A-I pełnej długości znakowana GST
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła apolipoproteinę A-I w zastosowaniach ELISA (Kimura, H., et. al. (2017). Sci Rep. 7(1):2988).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła apolipoproteinę A-I w zastosowaniach Western Blotting (Kuwabara, K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(40):24210-21).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła apolipoproteinę A-I w zastosowaniach immunocytochemicznych (Kameyama, H., et. al. (2016). Sci Rep. 6:30391; Kuwabara, K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(40):24210-21).
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła apolipoproteinę A-I w aplikacjach Dot Blot (Kimura, H., et. al. (2017). Sci Rep. 7(1):2988; Kameyama, H., et. al. (2016). Sci Rep. 6:30391; Kuwabara, K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(40):24210-21).
Anty-Apolipoproteina A-I, klon Wt20-7, nr kat. MABS1310, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa ludzką apolipoproteinę A-I i zostało przetestowane do stosowania w testach Dot Blot, ELISA, immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon Wt20-7 specyficznie wykrywa ludzką apolipoproteinę A-I.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human fetal liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Apolipoprotein A-I in human fetal liver tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1410670SAB2502171SAB1410671
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... APOA1(335)
Gene Information
human ... APOA1(335)
Gene Information
human ... APOA1(335)
Gene Information
human ... APOA2(336)
clone
Wt20-7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS1310-25UL04054839519383
MABS1310-100UL04054839519376