Przejdź do
AB5808
Przeciwciało anty-HCN4
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Hyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated Potassium Channel 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3540,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
28
3540,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HCN4(10021)
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające aminokwasom 119-155 ludzkiego HCN4 (Accession XP_007730, NP_005468, CAB42604, CAB52754).
Application
To przeciwciało anty-HCN4 jest zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania HCN4.
Western blot: 1:200 z użyciem ECL na błonach mózgu szczura.
Immunohistochemia z użyciem skrawków mózgu szczura.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje HCN4 (Hyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated Potassium Channel 4). Epitop nie wykazuje homologii z żadnym innym znanym białkiem.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA, 0,05% azydku sodu jako środka konserwującego. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 120 μg antygenu kontrolnego. Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl PBS. W przypadku kontroli pozytywnej, w Western blot przy użyciu 20 ng białka na pas Minigel. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 3 μg białka fuzyjnego z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB5884AB5378SAB5200035
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
rat
species reactivity
rat
species reactivity
rat, human, mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alex H Vielma et al.
Scientific reports, 6, 30259-30259 (2016-07-28)
Retinal bipolar cells (BCs) divide photoreceptor output into different channels for the parallel extraction of temporal and chromatic stimulus properties. In rodents, five types of OFF BCs have been differentiated, based on morphological and functional criteria, but their electrophysiological characterization
Alicia D'Souza et al.
Nature communications, 5, 3775-3775 (2014-05-16)
Endurance athletes exhibit sinus bradycardia, that is a slow resting heart rate, associated with a higher incidence of sinus node (pacemaker) disease and electronic pacemaker implantation. Here we show that training-induced bradycardia is not a consequence of changes in the
Xian-zhi He et al.
Journal of cardiology, 60(3), 242-247 (2012-06-19)
This study aimed to discover the pathogenesis of focal atrial fibrillation (AF) originating from pulmonary veins by observing the histological structure and special cells in the canine pulmonary vein model of persistent atrial fibrillation. The pulmonary veins and the sinus
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB5808-50UL04053252404665
AB5808-200UL04053252507878