Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5200035
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HCN4 antibody produced in mouse
clone S114-10, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-HCN4, S141-10, Anti-hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated potassium channel 4
Wybierz wielkość
100 μG
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S114-10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 130 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... HCN4(59266)
Opis ogólny
Hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 4 (HCN4) is one of the subunits of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channels, which have a role in synaptic transmission, dendritic integration, membrane and action potential. It is a heteromeric channel. HCN4 is highly expressed in rat embryonic hearts, specifically in the sinoatrial node.
Specyficzność
Detects ~130 kDa. No cross-reactivity against other HCNs
Immunogen
Fusion protein amino acids 1019-1198 (c-terminus) of rat HCN4, Accession Number Q9JKA7
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Victor Naumov et al.
Journal of neurophysiology, 121(6), 2126-2139 (2019-04-04)
The inferior colliculus (IC) is a large midbrain nucleus that integrates inputs from many auditory brainstem and cortical structures. Despite its prominent role in auditory processing, the various cell types and their connections within the IC are not well characterized.
Dandan Liang et al.
Protein & cell, 12(7), 545-556 (2021-02-07)
Activation of the heart normally begins in the sinoatrial node (SAN). Electrical impulses spontaneously released by SAN pacemaker cells (SANPCs) trigger the contraction of the heart. However, the cellular nature of SANPCs remains controversial. Here, we report that SANPCs exhibit
Jingyun Dong et al.
Pacing and clinical electrophysiology : PACE, 42(2), 275-282 (2018-12-24)
The HCN4 gene encodes a subunit of the hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel, type 4 that is essential for the proper generation of pacemaker potentials in the sinoatrial node. The HCN4 gene is often present in targeted genetic testing panels for
Familial sinus bradycardia associated with a mutation in the cardiac pacemaker channel.
Milanesi R
The New England Journal of Medicine (2006)
HCN4 subunit expression in fast-spiking interneurons of the rat spinal cord and hippocampus.
Hughes DI
Neuroscience (2013)