Merck
AB5884
Przeciwciało anty-HCN1
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Hyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated Potassium Channel 1, HAC2, BCNG1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
12
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HCN1(348980)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 6-24 szczurzego HCN-1 (numer akcesyjny AAF62173).
Application
Przeciwciało anty-HCN1 jest przeciwciałem przeciwko HCN1 do stosowania w IH i WB.
Western blot: 1:200-1:400 przy użyciu ECL na błonach mózgu szczura.
Rozcieńczenia należy wykonać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje HCN-1 (Hyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated Potassium Channel 1, HAC2, BCNG1). Epitop nie wykazuje homologii z żadnym innym znanym białkiem.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Oczekuje się, że przeciwciało będzie również reagować z myszą (18/19) i prawdopodobnie królikiem (16/19) ze względu na homologię sekwencji. Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Physical form
Liofilizowany z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% BSA i 0,05% azydku sodu jako środek konserwujący. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciała (10 000 xg przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego. Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl sterylnej wody destylowanej. W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 1 μg peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB5884-50UL04053252673535
AB5884-200UL04053252590429