Przejdź do
AB5589
Przeciwciało przeciw kanałowi potasowemu Kv1.3, domena zewnątrzkomórkowa
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
3
3820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNA3(3738)
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Wysoce oczyszczony peptyd odpowiadający resztom 263-275 ludzkiego Kv1.3 (przystąpienie P22001).
Application
To przeciwciało przeciw kanałowi potasowemu Kv1.3, domena zewnątrzkomórkowa jest zatwierdzone do stosowania w FC, WB do wykrywania kanału potasowego Kv1.3.
Western blotting: 1:200-1:500 przy użyciu ECL na błonach mózgu szczura.
Pośrednia cytometria przepływowa: 0,5-5 μg przeciwciała na 1x10e6 komórek.
Rozcieńczenia należy wykonać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Kv1.3, zewnątrzkomórkowy (Kcna3).
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z PBS, pH 7,4, zawierającego 1% BSA i 0,05% azydku sodu. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody destylowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciała (10 000 x g przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać przeciwciało i peptyd kontrolny w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 5 μg oczyszczonego peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5200059SAB4700755AB5178
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... KCNA3(3738)
Gene Information
human ... KCNA2(3737)
mouse ... Kcna2(16490)
Gene Information
human ... CD82(3732)
Gene Information
human ... KCNA3(3738)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB5589-200UL04053252740565