Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNA3(3738)
General description
Immunogen
Application
Immunohistochemia na skrawkach mózgu szczura.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 120 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 5% sacharozy i 0,025% azydku sodu). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl sterylnej wody dejonizowanej. W przypadku kontroli pozytywnej, w Western blot przy użyciu 20 ng białka na pas (minigel). W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 3-5 μg białka fuzyjnego z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... KCNA3(3738) | Gene Information human ... KCNA3(3738) | Gene Information human ... KCNA2(3737) | Gene Information mouse ... Kcnab2(16498) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB5178 | 04053252277092 |
| AB5178-50UL | 04053252470035 |