Kluczowe dokumenty
SAB5200059
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA2 antibody produced in mouse
clone S14-16, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-HBK5, Anti-HUKIV, Anti-Kca12, Anti-Kv1.2 K+ channel, S14-16, Anti-MK2, Anti-NGK1
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S14-16, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 80 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse, zebrafish
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNA2(3737)
mouse ... Kcna2(16490)
Specyficzność
Detects ~80 kDa
Immunogen
Fusion protein amino acids 428-499 (cytoplasmic C-terminus) of rat Kv1.2
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shangru Lyu et al.
Neuroscience, 505, 78-90 (2022-10-17)
Genetic analyses have linked BTBD9 to restless legs syndrome (RLS) and sleep regulation. Btbd9 knockout mice show RLS-like motor restlessness. Previously, we found hyperactivity of cerebellar Purkinje cells (PCs) in Btbd9 knockout mice, which may contribute to the motor restlessness