Merck
MABN77
Przeciwciało przeciwko kanałowi potasowemu Kv1.2, klon K14/16
clone K14/16, from mouse
Synonim(y):
potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 2, potassium voltage-gated channel subfamily A member 2, Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.2, Voltage-gated potassium channel HBK5, potassium channel, Voltage-gated K(+) channel
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
K14/16, monoclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
K14/16, monoclonal
species reactivity
rat
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNA2(3737)
General description
Kanał potasowy Kv1.2 jest jednym z wielu różnych typów kanałów potasowych w komórce. Rodzina kanałów potasowych Kv wydaje się mieć zachowaną formację homotetramerową składającą się z czterech czujników napięcia i jednej domeny porów. Kv1.2 współpracuje z kortaktyną (białkiem wiążącym cytoszkielet aktyny) i razem mogą mieć udział w regulacji prądu jonowego.
~ 65 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające szczurzemu Kv1.2.
Application
Analiza immunofluorescencji: poprzednia partia tego przeciwciała została użyta przez niezależne laboratorium w IF (Yang, J.W., et al. (2007). PNAS. 104(50):20055–20060.)
To przeciwciało przeciw kanałowi potasowemu Kv1.2, klon K14/16 jest zatwierdzone do stosowania w IH, WB, IF do wykrywania kanału potasowego Kv1.2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in rat brain membrane tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Kv1.2 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c