Przejdź do
AB2083
Przeciwciało anty-CD44v7, ekson v7
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
5
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, bovine, rabbit, rat, canine, pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD44(960)
Immunogen
Epitop: ekson v7
Syntetyczny peptyd ludzkiego CD44v7
Application
ELISA: 1:1,000-1:2,000
Cytometria przepływowa: 1:500-1:1,000
Immunofluorescencja: 1:100-1:200
Barwienie immunohistochemiczne tkanki zatopionej w parafinie: 1:150-1:250
Immunoprecypitacja: 1:100-1:200
Western Blotting: 1:5,000-1:10,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj CD44v7 za pomocą tego przeciwciała anty-CD44v7, exon v7 zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, FC, IP, WB, IC, IH(P).
Biochem/physiol Actions
CD44v7 (około 200-250 kDa)
Ostatnie badania wskazują, że ekspresja CD44 na powierzchni komórek ulega znacznym zmianom podczas przerzutów nowotworowych, szczególnie podczas progresji różnych nowotworów. Analiza sekwencjonowania ujawnia, że CD44 występuje w różnych formach (zidentyfikowano co najmniej 15 izoform), które są wariantami wspólnej lub standardowej formy hemopoetycznej CD44. W szczególności, ludzki gen CD44 zawiera 19 eksonów, z których 10 może być potencjalnie alternatywnie splicingowanych. W szczególności CD44s zawiera eksony 1-15 i eksony 15-19. Pozostałe eksony (np. 6-14) są również splicowane w wielu różnych komórkach. Na przykład komórki nabłonkowe zawierają eksony 12-14 wstawione do transkryptów CD44s. Ta izoforma została oznaczona jako CD44E. Inne warianty CD44 (CD44v) mają te same sekwencje na dwóch końcach cząsteczki, ale różnią się środkowym regionem (z różną liczbą dodatkowych eksonów) zlokalizowanym po zewnętrznej stronie błony komórkowej. Sugeruje się, że ekspresja wariantów CD44 z dodatkowym eksonem 11 (tzw. v7) jest odpowiedzialna za progresję nowotworu i przerzuty. W rzeczywistości ekspresja CD44v7 została wykorzystana jako wskaźnik przerzutów
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 10 mM fosforanie sodu, pH 7,5 ze 150 mM NaCl z 0,01% azydkiem sodu.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1123
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB2137SAB1405590SAB1402714
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... CD44(960)
Gene Information
human ... CD44(960)
Gene Information
human ... CD44(960)
Gene Information
human ... CD44(960)
UniProt accession no.
P16070
UniProt accession no.
P16070
UniProt accession no.
P16070
UniProt accession no.
P16070
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Hu et al.
Cell death & disease, 8(3), e2679-e2679 (2017-03-17)
Cancer stem-like cells (CSCs) are a subpopulation of cancer cells responsible for tumor growth, and recent evidence suggests that CSCs also contribute to cancer metastasis. However, the heterogeneity of CSCs in metastasis capacities is still unclear in breast cancer. Here
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB208304053252322921