Kluczowe dokumenty
SAB1402714
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD44 antibody produced in mouse
clone 1E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDW44, CSPG8, ECMR-III, HCELL, LHR, MC56, MDU2, MDU3, W
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~103 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD44(960)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest glikoproteiną powierzchniową zaangażowaną w interakcje komórka-komórka, adhezję i migrację komórek. Jest receptorem dla kwasu hialuronowego (HA) i może również oddziaływać z innymi ligandami, takimi jak osteopontyna, kolageny i metaloproteinazy macierzy (MMP). Białko to uczestniczy w wielu różnych funkcjach komórkowych, w tym w aktywacji limfocytów, recyrkulacji i naprowadzaniu, hematopoezie i przerzutach nowotworowych. Transkrypty tego genu podlegają złożonemu alternatywnemu splicingowi, w wyniku którego powstaje wiele funkcjonalnie różnych izoform, jednak pełna długość niektórych z tych wariantów nie została określona. Alternatywny splicing jest podstawą strukturalnej i funkcjonalnej różnorodności tego białka i może być związany z przerzutami nowotworowymi. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CD44 (AAH04372, 1 a.a. ~ 699 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MDKFWWHAAWGLCLVPLSLAQIDLNITCRFAGVFHVEKNGRYSISRTEAADLCKAFNSTLPTMAQMEKALSIGFETCRYGFIEGHVVIPRIHPNSICAANNTGVYILTSNTSQYDTYCFNASAPPEEDCTSVTDLPNAFDGPITITIVNRDGTRYVQKGEYRTNPEDIYPSNPTDDDVSSGSSSERSSTSGGYIFYTFSTVHPIPDEDSPWITDSTDRIPATSTSSNTISAGWEPNEENEDERDRHLSFSGSGIDDDEDFISSTISTTPRAFDHTKQNQDWTQWNPSHSNPEVLLQTTTRMTDVDRNGTTAYEGNWNPEAHPPLIHHEHHEEEETPHSTSTIQATPSSTTEETATQKEQWFGNRWHEGYRQTPREDSHSTTGTAAASAHTSHPMQGRTTPSPEDSSWTDFFNPISHPMGRGHQAGRRMDMDSSHSTTLQPTANPNTGLVEDLDRTGPLSMTTQQSNSQSFSTSHEGLEEDKDHPTTSTLTSSNRNDVTGGRRDPNHSEGSTTLLEGYTSHYPHTKESRTFIPVTSAKTGSFGVTAVTVGDSNSNVNRSLSGDQDTFHPSGGSHTTHGSESDGHSHGSQEGGANTTSGPIRTPQIPEWLIILASLLALALILAVCIAVNSRRRCGQKKKLVINSGNGAVEDRKPSGLNGEASKSQEMVHLVNKESSETPDQFMTADETRNLQNVDMKIGV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Caroline J Granger et al.
Molecular medicine reports, 22(5), 3747-3758 (2020-09-10)
Chondrosarcoma is a malignant bone neoplasm that is refractory to chemotherapy and radiation. With no current biological treatments, mutilating surgical resection is the only effective treatment. Proline rich polypeptide 1 (PRP‑1), which is a 15‑amino acid inhibitor of mammalian target
L R Raposo et al.
Veterinary and comparative oncology, 15(3), 952-967 (2016-05-04)
Here we describe the establishment of a new canine mammary tumour (CMT) cell line, FR37-CMT that does not show dependence on female hormonal signaling to induce tumour xenografts in NOD-SCID mice. FR37-CMT cell line has a stellate or fusiform shape