Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405590
Sigma-Aldrich
Anti-CD44 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDW44, CSPG8, ECMR-III, HCELL, LHR, MC56, MDU2, MDU3, W
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~39.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD44(960)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest glikoproteiną powierzchniową zaangażowaną w interakcje komórka-komórka, adhezję i migrację komórek. Jest receptorem dla kwasu hialuronowego (HA) i może również oddziaływać z innymi ligandami, takimi jak osteopontyna, kolageny i metaloproteinazy macierzy (MMP). Białko to uczestniczy w wielu różnych funkcjach komórkowych, w tym w aktywacji limfocytów, recyrkulacji i naprowadzaniu, hematopoezie i przerzutach nowotworowych. Transkrypty tego genu podlegają złożonemu alternatywnemu splicingowi, w wyniku którego powstaje wiele funkcjonalnie różnych izoform, jednak pełna długość niektórych z tych wariantów nie została określona. Alternatywny splicing jest podstawą strukturalnej i funkcjonalnej różnorodności tego białka i może być związany z przerzutami nowotworowymi. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CD44 (ENSP00000263398, 1 a.a. ~ 361 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDKFWWHAAWGLCLVPLSLAQIDLNITCRFAGVFHVEKNGRYSISRTEAADLCKAFNSTLPTMAQMEKALSIGFETCRYGFIEGHVVIPRIHPNSICAANNTGVYILTSNTSQYDTYCFNASAPPEEDCTSVTDLPNAFDGPITITIVNRDGTRYVQKGEYRTNPEDIYPSNPTDDDVSSGSSSERSSTSGGYIFYTFSTVHPIPDEDSPWITDSTDRIPATRDQDTFHPSGGSHTTHGSESDGHSHGSQEGGANTTSGPIRTPQIPEWLIILASLLALALILAVCIAVNSRRRCGQKKKLVINSGNGAVEDRKPSGLNGEASKSQEMVHLVNKESSETPDQFMTADETRNLQNVDMKIGV
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ibrahim Jubber et al.
Disease models & mechanisms, 16(7) (2023-06-09)
Little is known about the distal excretory component of the urinary tract in Danio rerio (zebrafish). This component is affected by many human diseases and disorders of development. Here, we have undertaken multi-level analyses to determine the structure and composition
Fahad Paryani et al.
Nature communications, 15(1), 6742-6742 (2024-08-08)
The mechanisms underlying the selective regional vulnerability to neurodegeneration in Huntington's disease (HD) have not been fully defined. To explore the role of astrocytes in this phenomenon, we used single-nucleus and bulk RNAseq, lipidomics, HTT gene CAG repeat-length measurements, and
Juan Zhou et al.
OncoTargets and therapy, 12, 7067-7077 (2019-10-01)
Src homology 2-containing inositol 5-phosphatase 2 (SHIP2) gene is associated with arthrosclerosis, gastric cancer and diabetes. In this study, we revealed that overexpression of SHIP2 is closely implicated with the development of breast cancer (BC). The BC tissue and adjacent
Guo-Fang Guan et al.
Oncology letters, 10(2), 631-636 (2015-12-02)
According to the cancer stem cell theory, a small subpopulation of cancer cells, known as cancer stem cells (CSCs), exist that are self-renewing and are involved in tumor invasion, metastasis and recurrence. A number of studies have reported that certain
Ayman I Elkady
American journal of translational research, 11(4), 2550-2569 (2019-05-21)
Prostate cancer is still at the forefront causes of cancer-related morbidity and mortality in men throughout the globe. The disease is initiated and fostered by a subset of cancer stem cells (CSCs). Costus speciosus is an oriental herb used in