Przejdź do
AB1922
Przeciwciało anty-Integryna β4
serum, Chemicon®
Synonim(y):
CD104
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP
Citations:
18
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB4(3691)
mouse ... Itgb4(192897)
rat ... Itgb4(25724)
Immunogen
Syntetyczny peptyd pochodzący z sekwencji końcowej COOH (domena cytoplazmatyczna) ludzkiej podjednostki integryny β4 (Tamura i wsp. 1990). Zastosowana sekwencja to NH2-(K)GTLSTHMDQQFFQT-amid. Lizyna (K) nie znajduje się w sekwencji β4 i została dodana w celu sprzężenia peptydu
Application
Anti-Integrin β4 Antibody to przeciwciało przeciwko integrynie β4 do stosowania w IP, IH.
Immunoprecypitacja ze znakowanych ekstraktów komórkowych: 5 μL surowicy wystarcza do wytrącenia alfa6beta4 z 1-2 x 10E6 komórek. W niektórych przypadkach immunoprecypitacja z komórek znakowanych 35S metioniną skutkuje dwoma pasmami 95 i 55 kDa nieznanego pochodzenia oprócz pasm 200 kDa i 140 kDa odpowiadających beta4 i alfa6.
Immunohistochemia: 5 μg/mL. Patrz protokół poniżej.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Sugerowany protokół immunohistochemiczny:
1. Utrwalić skrawki kriostatu mieszaniną chloroformu i acetonu w stosunku 1:1 przez 10 minut w temperaturze pokojowej.
2. Wysuszyć na powietrzu.
3. Przemyć 2 ml 1x PBS.
4. Dodać 200 μl pierwszego przeciwciała (5 μg/mL) do każdego szkiełka. Inkubować przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej w komorze wilgotnościowej.
5. Przemyć 5 ml 1x PBS.
6. Dodać odpowiednio rozcieńczony koniugat drugorzędowego przeciwciała anty-króliczego i inkubować przez 1 godzinę w komorze wilgotnościowej
7. Przemyć 5 ml 1x PBS.
8. Dodać 200 μl roztworu do wywoływania (zawierającego DAB lub inny substrat w zależności od przeciwciała drugorzędowego) i inkubować w temperaturze pokojowej przez czas niezbędny do uzyskania ciemnego koloru. Obserwować reakcję pod mikroskopem, aby ustalić prawidłową intensywność koloru.
9. Zablokować reakcję przez przepłukanie 2 ml 1x PBS.
10. W razie potrzeby zabarwić hematoksyliną.
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla integryny beta4, jak określono przez immunoprecypitację. Rozpoznawany epitop znajduje się w domenie cytoplazmatycznej białka, a zatem jest wewnątrzkomórkowy. Brak reaktywności krzyżowej z innymi podjednostkami integryny b.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1924MAB2060MAB2059
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
ASC-9, monoclonal
clone
ASC-8, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse, chicken, hamster, rat, pig
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Integryna β4
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiyao Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 290(43), 26103-26113 (2015-09-10)
The α6β4 integrin is known to associate with receptor tyrosine kinases when engaged in epithelial wound healing and in carcinoma invasion and survival. Prior work has shown that HER2 associates with α6β4 integrin and syndecan-1 (Sdc1), in which Sdc1 engages
Palmitoylation by DHHC3 is critical for the function, expression, and stability of integrin ?6?4.
Sharma, C; Rabinovitz, I; Hemler, ME
Cellular and Molecular Life Sciences null
Haiyao Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 289(44), 30318-30332 (2014-09-10)
Epithelial cells are highly dependent during wound healing and tumorigenesis on the α6β4 integrin and its association with receptor tyrosine kinases. Previous work showed that phosphorylation of the β4 subunit upon matrix engagement depends on the matrix receptor syndecan (Sdc)-1
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB192204053252585623