Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
ASC-9, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB4(3691)
Immunogen
Application
EHS, ale nie do peptydu GD-2 lamininy, kolagenu typu IV lub fibronektyny. Nie hamuje adhezji komórek SKOV-3 do lamininy, fibronektyny lub kolagenu typu IV.
Immunohistochemia: na utrwalonych acetonem zamrożonych ludzkich tkankach nabłonkowych, w tym na języku, napletku i jajniku. Nie stosować na tkankach utrwalonych w formalinie.
Cytometria przepływowa: barwi ludzkiego raka płaskonabłonkowego (SCC9), raka jajnika (SKOV-3) i śródbłonek żyły pępowinowej (HUVEC). Barwi komórki RKO lub K562 transfekowane do ekspresji CD104. Nie barwi monocytów, neutrofili, limfocytów, limfocytów T, limfocytów B ani płytek krwi.
Immunoprecypitacja: wytrąca pasma PAGE o wielkości 66, 76, 120, 135 i 200 kDa (zredukowane) lub 66, 110, 125, 130 i 190 kDa (niezredukowane) z powierzchniowo biotynylowanych komórek SCC9.
Rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Cell Structure
Integrins
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... ITGB4(3691) | Gene Information human ... ITGB4(3691) | Gene Information human ... ITGB4(3691) | Gene Information human ... ITGB4(3691) |
| clone ASC-9, monoclonal | clone ASC-3, monoclonal | clone ASC-8, monoclonal | clone ASC-8, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB2060 | 04053252267413 |