Przejdź do
AB1924
Przeciwciało anty-Integryna α4, cytoplazmatyczne w CT
serum, Chemicon®
Synonim(y):
CD49d
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki04 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, IP, RIA, WB
Citations:
26
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1805
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, chicken, hamster, rat, pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1921CBL1304MABT822
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rat
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
PS/2, monoclonal
clone
mAB11, monoclonal
Gene Information
chicken ... Itga4(424121)
human ... ITGA4(3676)
mouse ... Itga4(16401)
pig ... Itga4(100521477)
rat ... Itga4(311144)
Gene Information
human ... ITGA5(3678)
Gene Information
human ... ITGA4(3676)
mouse ... Itga4(16401)
Gene Information
human ... ITGA5(3678)
mouse ... Itga5(16402)
Immunogen
Epitop: domena cytoplazmatyczna, C-terminus
Syntetyczny peptyd pochodzący z końcowej sekwencji COOH (domena cytoplazmatyczna) ludzkiej podjednostki integryny alfa 4.
Application
Anti-Integrin α4 Antibody, cytoplasmic on C-terminus to przeciwciało przeciwko integrynie α4 do stosowania w testach ELISA, IP, RIA, WB, IH.
ELISA/RIA: 1:1000.
Western blot: 1:1000, warunki nieredukujące; blokowanie powinno odbywać się za pomocą 1-3% BSA. Rozpoznaje ludzkie pasmo alfa 4 o masie 140 kDa w warunkach nieredukujących.
Immunohistochemia: 1:500
Immunoprecypitacja: 5 μL przeciwciała wystarcza do wytrącenia alfa4 z 5x106 komórek.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Biochem/physiol Actions
Specyficzność określona przez immunoprecypitację z detergentowego ekstraktu komórek limfoidalnych znakowanych 35S metioniną. Brak reaktywności krzyżowej z alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 5, alfa 6 lub alfa V. Przeciwciało rozpoznaje epitop w domenie cytoplazmatycznej białka, a zatem jest wewnątrzkomórkowe.
Physical form
Płynna królicza surowica odpornościowa z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20ºC w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Zastępuje: 04-1131
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carla Sens et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 32(1), 70-81 (2016-07-19)
Patients with cholestatic liver disease experience increased fracture risk. Higher circulating levels of a fibronectin isoform called oncofetal fibronectin (oFN) were detected in a subset of such patients. Administering this isoform to mice suppresses osteoblast differentiation and diminishes bone mineral
Carla Sens et al.
The Journal of biological chemistry, 292(19), 7745-7760 (2017-03-23)
Fibronectin is a multidomain protein secreted by various cell types. It forms a network of fibers within the extracellular matrix and impacts intracellular processes by binding to various molecules, primarily integrin receptors on the cells. Both the presence of several
Miho Takahashi et al.
International journal of cancer, 121(9), 1919-1929 (2007-07-11)
It has been proposed that the metastasis suppressor CD82/KAI-1, which is a member of the tetraspanin superfamily, regulates biological activity by associating with cell surface receptors or proteins. We show a novel association between CD82 and the hepatocyte growth factor
Nasim Jamali et al.
FASEB bioAdvances, 1(7), 415-434 (2019-08-10)
We have previously demonstrated that the active form of vitamin D (calcitriol; 1,25(OH)2D3) is a potent inhibitor of retinal neovascularization. However, the underlying molecular and cellular mechanisms involved remained poorly understood. Perivascular supporting cells including pericytes (PC) play important roles
Fei Wang et al.
The Journal of clinical investigation, 120(11), 3979-3995 (2010-10-28)
Sphingosine-1-phosphate (S1P) is a biologically active sphingolipid that has pleiotropic effects in a variety of cell types including ECs, SMCs, and macrophages, all of which are central to the development of atherosclerosis. It may therefore exert stimulatory and inhibitory effects
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB192404053252737886